Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Exsikkatoren
Artikelnummer. 11872722 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0.09 .uc .tf
0.20 ft.³
0.31 .uc .tf
Max. Abstand über Platte:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Innendurchmesser (metrisch):
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11872722
Marke: Bel Art™ F420310000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Trockenlagerung und zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Produkte.
  • Stark und bruchsicher mit extra schweren Wänden
  • Die flache Kuppel aus transparentem Polycarbonat maximiert die Abstände im Innenraum und sorgt für ein größeres Innenvolumen
  • Großer gerippter Knopf zum einfachen Anheben des Deckels
  • Enthält eine 0.32 cm (0.125 Zoll) dicke perforierte Platte
  • Einweg- oder wiederverwendbares Trockenmittel kann auf oder unter perforierten Platten platziert werden
  • Der O-Ring aus Neopren gewährleistet eine dichte Abdichtung bis zu 0°C, ohne Fettbedarf
  • Der weiße Polypropylenboden stützt weiß glühende Tiegel auf High Heat Minerit HD Keramik-Exsikkatorplatten
Specifica
Beschreibung Stark, bruchsicher
Schrankausführung Top Loading
Material Polypropylen/Polycarbonat
Produkttyp Desiccator
Enthält 0.32 cm dicke, perforierte Platte und O-Ring aus Neopren
Max. Abstand über Platte 15,7 cm
Modell Platzsparender Exsikkator
Volumen (angloamerikanisch) 0.20 ft.³
Höhe (metrisch) 26 cm
Innendurchmesser (metrisch) 19,7 cm
Außendurchmesser (metrisch) Flansch 23 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato