Learn More
SCAT Platzsparende Kanister
Platzsparende SCAT Kanister zur Verwendung in Bereichen mit wenig Platz im Labor und neben dem HPLC-System in engen Räumen oder Sicherheitsschränken. Die platzsparenden SCAT Kanister bieten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie herkömmliche SCAT Kanister.
Marke:  SCAT 108945
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10059074
  • 184.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen (PP) mit S50-Gewinde
  • Das standardisierte Fassungsvermögen beträgt 5 l
  • Standardmäßig ohne Schwimmer oder optional mit Schwimmer zur Füllstandskontrolle erhältlich
Die platzsparenden SCAT Kanister bieten eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen SCAT Kanistern, da sie nur einen Bruchteil der Stellfläche für die Lagerung benötigen, was nicht zu Lasten des Fassungsvermögens geht
Spezifikation
Spezifikation
1,3 gal.
S50
5 L
Polypropylen
Für alle Zwecke geeignet, SCAT-Sicherheitssysteme
Transluzentes Weiß
Blau
Mit mechanischer Füllstandskontrolle
54 x 335 x 330 mm
Kanister
Schwimmer