Learn More
SCAT Platzsparende Kanister
Artikelnummer. p-9346015 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10314460
Marke: SCAT 107998
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Platzsparende SCAT Kanister zur Verwendung in Bereichen mit wenig Platz im Labor und neben dem HPLC-System in engen Räumen oder Sicherheitsschränken. Die platzsparenden SCAT Kanister bieten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie herkömmliche SCAT Kanister.
  • Aus Polypropylen (PP) mit S50-Gewinde
  • Das standardisierte Fassungsvermögen beträgt 5 l
  • Standardmäßig ohne Schwimmer oder optional mit Schwimmer zur Füllstandskontrolle erhältlich
Die platzsparenden SCAT Kanister bieten eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen SCAT Kanistern, da sie nur einen Bruchteil der Stellfläche für die Lagerung benötigen, was nicht zu Lasten des Fassungsvermögens geht
Spezifikation
Autoklavierbar Ej autoklaverbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 L
Verschlussgröße S50
Farbe Weiß (durchscheinend)
Beschreibung Ohne mechanische Füllstandskontrolle
Abmessungen (L x B x H) 335 x 65 x 330 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Zwecke geeignet, SCAT-Sicherheitssysteme
Material PP
Mouth Style S50-Gewinde
Produkttyp Kanister
Sterilität Icke-steril