Learn More
Fisherbrand™ X2 10CM SPACERS - 1.5MM THICK
Artikelnummer. 11837653 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1,5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Packungsgröße
11837653 1,5 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11837653
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem Elektrophoresesystem Verti-GEL Mini 2-Gel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Verti-Gel Mini 2-Gel-Elektrophoresesystem
Typ 10 x 100 mm Distanzstück
Dicke (metrisch) 1,5 mm