Learn More
SPAG4 Antibody (OTI3E9), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen SPAG4
Klon OTI3E9
Verdünnung Western Blot 1:500
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306582
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45032-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306658
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45032-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SPAG4 Monoclonal antibody specifically detects SPAG4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SPAG4
Western Blot 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
6676
IgG2a
>95%
Antibody
OTI3E9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
acrosomal protein ACR55, CT127, Outer dense fiber-associated protein SPAG4, Sad1 and UNC84 domain containing 4, sperm associated antigen 4, sperm tail protein, sperm-associated antigen 4 protein, SUN domain-containing protein 4, SUN4cancer/testis antigen 127
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 191-279 of human SPAG4 (NP_003107) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.