Learn More
MedChemExpress Spaglumic Acid
Artikelnummer. 16449766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16449766 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16449766 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY100921
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Spaglumic Acid (N-Acetylaspartylglutamic acid) is a neuropeptide found in millimolar concentrations in brain.
Spezifikation
Reinheit 98.0%
CAS 3106-85-2
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekulargewicht 304.25 g/mol
Produkttyp Natural Products
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 250 mg/mL (821.69 mM∣Need ultrasonic)
Synonym N-Acetylaspartylglutamic acid