missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (390), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602031 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602031 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602031 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289237PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal antibody specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPARC-like 1/SPARCL1
Klon 390
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: NP_004675.3; Met1-Phe664).
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Isotype IgG
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.