missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-98700B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SPARC-like 1/SPARCL1 Polyclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| SPARC-like 1/SPARCL1 | |
| Polyclonal | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant SPARC-like 1/SPARCL1 (NP_004675.3; Met1-Phe664). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 8404 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur