Learn More
Karl Hecht™ Fließpapier allein, für Nr. 1238
Artikelnummer. 10631342
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10631342 200 x 45 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10631342
Marke: Karl Hecht™ 41238020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Austauschbares, saugfähiges Blotting-Papier kann verwendet werden, um das Trocknen farbiger Mikroskopobjektträger zu erleichtern. Karl Hecht™ Ersatzblotting-Papier ist für ein 12-zähliges Trockengestell ausgelegt.
  • Saugfähig.
  • Erleichtert das Trocknen farbiger Mikroskopobjektträger.
  • Passend für ein 12-teiliges Trockengestell.
Spezifikation
Menge 25/Packung
Abmessungen (L x B) 200 x 45 mm