Learn More
Hirschmann™ Ersatzbüretten
Beschreibung
- Für Schilling-Büretten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Länge (metrisch) | 330 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schilling-Titrationsapparaturen |
| Graduierungen | 0,05 ml |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Typ | Automatische Bürette |