Learn More
Hirschmann™ Ersatzbüretten
Artikelnummer. 10054710
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10054710 10 ml 1 Stück
10766701 5 ml 1 Stück
10385271 15 ml 1 Stück
10771031 25 ml 1 Stück
10576722 50 ml 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10054710
Marke: Hirschmann™ 8900761
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteil für die wirtschaftliche Reparatur einer Schilling-Bürette.
  • Für Schilling-Büretten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 330 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Schilling-Titrationsapparaturen
Graduierungen 0,05 ml
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Automatische Bürette