Learn More
BRAND™ Ersatzschlüssel für seitlichen Büretten-Absperrhahn
Artikelnummer. 10380092 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
:
Zur Verwendung mit (Geräte): 25 ml-Bürette
Artikelnummer.
10380092 Zur Verwendung mit (Geräte): 25 ml-Bürette
1 options
Artikelnummer. 10380092
Marke: BRAND™ 81141
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Absperrhahngehäuse mit Bürettenspitze. Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung.
  • Sicherungsgerät
  • Boro 3.3
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 25 mL
    Zur Verwendung mit (Geräte) 25 ml-Bürette
    Material Borosilicate Glass
    Enthält Haltevorrrichtung
    Typ Ersatzschlüssel