missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ POLYFIX™ -Spender

Artikelnummer. p-7116426
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
50 ml
Beschreibung:
Ersatzkolben für POLYFIX Spender
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10359590

Marke: Poulten & Graf GmbH 101 07738

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Poulten& Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ POLYFIX™ Spender wird mit Fingerschutz und Volumeneinstellsystem geliefert.

  • Mit Fingerschutz und Volumeninstellung

Spezifikation

Produkttyp Ersatzkolben für POLYFIX Spender
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Ersatzkolben für POLYFIX Spender
Volumen (metrisch) 10 ml
Menge 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt