Learn More
Eppendorf™ Ersatzdeckel für Rotoren
Artikelnummer. 10206222 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
F–55-16-5-PCR
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor F–45–18-11-Kit
Rotor FA–45–18-11
Rotor FA–45-24-11
Rotor FA–45-24-11-Spezial
Rotor FA–45-32-5-PCR
Rotor FA-45-20-17
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10206222
Marke: Eppendorf™ 5424708005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren entwickelt
  • Ersatz-Rotordeckel
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Aerosoldicht
  • Zur Verwendung mit Liquid-Handling-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ersatzdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor FA–45-32-5-PCR