Learn More
Eppendorf™ Ersatzdichtung für Kappen, S-4x400 Rotor
Artikelnummer. 15893222 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
S-4x400 Rotor, Kappen für 400 ml-Becher
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15893222
Marke: Eppendorf™ 5910710003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersatzdichtungen für aerosoldichte Kappen sichern den Inhalt der Becher bei der Arbeit mit gefährlichen Materialien.
  • Geeignet für die Verwendung mit S-4x400 Rotorbecherkappen
  • Zur Aufrechterhaltung einer aerosoldichten Abdichtung bei der Arbeit mit gefährlichen Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4x400 Rotor, Kappen für 400 ml-Becher