missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Ersatzventilblock für FORTUNA™ OPTIFIX™

Artikelnummer. 10068232
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10068232 100 ml 1 Stück
10667004 300 ml -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10068232

Marke: Poulten & Graf GmbH 101 00451

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Poulten& Graf GmbH Ersatzventilblock für FORTUNA™ OPTIFIX™ wird mit Dispensierzylinder und Auslassrohr geliefert.

  • Für OPTIFIX Standard-, Lösungsmittel- und Sicherheitsspender
  • Mit Dispensierzylinder
  • Mit Metallfeder

Spezifikation

Produkttyp Ersatz-Ventilblock für OPTIFIX Spender
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Ersatz-Ventilblock für OPTIFIX Spender
Volumen (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) OPTIFIX Spender
Menge 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.