Learn More
Poulten & Graf GmbH Ersatzventilblock für FORTUNA™ OPTIFIX™
Poulten& Graf GmbH Ersatzventilblock für FORTUNA™ OPTIFIX™ wird mit Dispensierzylinder und Auslassrohr geliefert.
414.00 € - 1505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Ersatzteile |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Beschreibung | Ersatz-Ventilblock für OPTIFIX Spender |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10068232
|
Poulten & Graf GmbH
101 00451 |
100 ml |
414.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10667004
|
Poulten & Graf GmbH
101 00456 |
300 ml |
1505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für OPTIFIX Standard-, Lösungsmittel- und Sicherheitsspender
- Mit Dispensierzylinder
- Mit Metallfeder
Spezifikation
Ersatzteile | |
Ja | |
Ersatz-Ventilblock für OPTIFIX Spender | |
1 |