Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ersatz-Ventilspindeln
Artikelnummer. 11566824
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11566824
Marke: Lenz Laborglasintrumente 02280002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Ersatzspindeln für Nadelventil-Sperrhähne
  • Material:PTFE (Spindel), PP (Schraubverschluss und Haltevorrichtung)
  • Leicht zu wechseln
  • Packung:1 Stück
Spezifikation
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nadelventil-Sperrhähne