Learn More
Labcold™ Kühlschrank mit Gefrierfach, funkenfrei
Artikelnummer. p-8010767
Click to view available options
Modell:
RLFF 13246
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11518974
Marke: Labcold™ RLFF13246
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagert entzündliche Materialien sicher im Inneren ohne Zündquellen. Die Labcold™ zündquellenfreie Laborkühlschrank- und Tiefkühlgerät-Kombination bietet all den benötigten Routine-Stauraum auf einer Fläche von nicht mehr als einem Standardkühlschrank. Für allgemeine und Laborzwecke, wenn flüchtige, entzündliche Materialien gelagert werden oder in der Zukunft gelagert werden sollen.
Die Kombination eines zündquellenfreien Laborkühlschranks und Tiefkühlgeräts bietet all den benötigten Routine-Stauraum auf einer Fläche von nicht mehr als einem Standardkühlschrank.
  • Für allgemeine und Laborzwecke, wenn flüchtige, entzündliche Materialien gelagert werden oder in der Zukunft gelagert werden sollen.
  • Sowohl gekühlte als auch gefrorene Proben können im gleichen kleinen Bodenbereich gelagert und zugänglich gemacht werden.
  • Automatisches Abtauen im Kühlschrank
  • Schubladen in Tiefkühlschränken sind FCKW- und HFCKW-frei
  • Zwei Kühlsysteme – eines für das Tiefkühlgerät und das andere für den Kühlschrank
Spezifikation
Typ Spark-free Refrigerator Freezer
Capacity (Metric) Freezer 134 l
Capacity (Metric) Refrigerator 228 l
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) –18 bis 23 °C
Temperaturbereich (Kühlschrank) 2 °C bis 10 °C
Anzahl Schubfächer 4 (Tiefkühlgerät)
Einschübe 4 (Kühlgerät)
Kältemittel Umweltfreundlich
Oberflächenbehandlung außen Weiße Emaille
Innen Kunststoffformteil
Enthält Funkensicherer Innenraum, 4 Schubfächer im Tiefkühlgerät, 4 Regale im Kühlgerät
Modell RLFF 13246
Außentiefe (metrisch) 630 mm
Außenhöhe (metrisch) 1965 mm
Außenbreite (metrisch) 595 mm
Energieverbrauch 1.63 kWh
Gewicht (metrisch) 80.43 kg