Learn More
Invitrogen™ Spartalizumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284540
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284540 100 μg 100 Mikrogramm
30282429 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30284540
Marke: Invitrogen™ MA558363
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Spartalizumab (PDR001) is a humanized IgG4 monoclonal antibody that targets PD-1 with sub-nanomolar affinity to block its interaction with PD-L1/PD-L2, thereby preventing PD-1 mediated inhibitory signals Transduction leads to the activation of T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Spartalizumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias NPVPDR001; NVS240118; PDR001
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4SP