Learn More
Bochem™ Spatel, Zement
Artikelnummer. p-7115183
Change view
Click to view available options
Form:
Rundes Ende
Rundes Ende, spitzes Ende
Spitzes Ende
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Form unitSize
10020931 Spitzes Ende 1 Stück
10030751 Rundes Ende, spitzes Ende 1 Stück
10565031 Rundes Ende 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10020931
Marke: Bochem™ 3071
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spatel für Füllungen, Zemente und Pasten. Bochem™ Spatel Cement hat einen robusten, gerippten Griff.
  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • Robuster, gerippter Griff
Spezifikation
Form Spitzes Ende
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zemente, Füllungen, Pasten
Länge (metrisch) Sägeblatt 35 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 6 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 150 mm