Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel, Basis, Neutralisierende Chemikalien, Spezial-Verschüttungsset
Artikelnummer. 30533372 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4,491 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533372 4,491 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533372 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 241139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.40 €
    163.75 € / 1 Sets
    Sparen 13.65 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platzieren Sie Notfallsets für auslaufende Flüssigkeiten in Ihrer Einrichtung, damit Sie im Falle eines Auslaufens vorbereitet sind. Diese Sets kombinieren Polster, Zubehör und persönliche Schutzausrüstung, damit Sie für einen Notfall gerüstet sind. Dieses Notfallset enthält chemisch neutralisierende Polymere, die eine sichere Leckagekontrolle ermöglichen, wobei ein Farbumschlagsindikator die Neutralisierung anzeigt.
Platzieren Sie Notfallsets für Leckagen rund um Ihre Einrichtung, damit Sie im Falle einer Leckage vorbereitet sind.
  • Diese Sets kombinieren Polster, Zubehör und persönliche Schutzausrüstung, damit Sie für einen Notfall gerüstet sind.
  • Dieses Notfallset enthält chemisch neutralisierende Polymere, die eine sichere Leckagekontrolle ermöglichen, wobei ein Farbumschlagsindikator die Neutralisierung anzeigt.
  • Zur Neutralisierung stark basischer Substanzen vor der Reinigung verwenden.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4,491 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Enthält 2x BAG-DIS-YEL (834179), 1x SPK-HAND-HAZ (198786), 2x AW412 (813789), 10x GP100-M (813812), 1x SPK-BRIL (198784), 1x SPK-SUITDIS, (198790) 1x SPC-BASE, 1x Becher, 1x Schaufel und Schaber
Modell Chemikaliensorption
Alternate Part Number SKA-BKTBASE-E