Beschreibung
SA-SBH ist ein tragbares Notfallset für verschüttete Flüssigkeiten, das in einer praktischen Spenderbox geliefert wird.
- Entwickelt für kleine Mengen von verschütteten Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten.
- Die wiederverwendbare Kunststoffbox kann nachgefüllt werden, sobald die Sorptionsmittel aufgebraucht sind.
- Da es leicht ist, kann es problemlos an Wänden von Labor- und Lagerräumen aufgehängt oder an einem Gabelstapler befestigt werden.
- Die leuchtend gelbe Farbe sorgt für schnelle Erkennung und einfache Verwendung.
- Verschiedene Anwendungsbereiche: in Flüssigkeitslagern, hinter dem Fahrersitz eines Lastwagens, in Laborumgebungen, an Arbeitsplätzen, an denen mit Flüssigkeiten gearbeitet wird.
- Inhalt: 10 Blöcke (41 x 51 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,378 gal. |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Auffangbehälter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen |
| Enthält | 10 Blöcke (41 x 51 cm) |
| Modell | Chemikaliensorption |
| Länge (angloamerikanisch) | 19.69 in. |
| Länge (metrisch) | 50 cm |
| Mehr anzeigen |