Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel für stark frequentierte Bereiche – Absorptionsrolle
Artikelnummer. 30533385 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
92 L
185 L
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30533385 185 L 1 Stück
30533343 92 L 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533385 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.40 €
    270.21 € / 1 Stück
    Sparen 22.19 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine zweilagige, graue, schwere, verklebte und mehrfach perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt. Die einseitige Spinnvlies-Verklebung sorgt für Langlebigkeit und geringe Fusselbildung auf einer Seite. Mehrere Perforationen für einfache Handhabung und zur Minimierung von Abfall.
Eine zweilagige, graue, schwere, verklebte und mehrfach perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt.
  • Einseitig spinnvliesgebundenes Material bietet Strapazierfähigkeit und geringe Fusselbildung auf einer Seite.
  • Mehrere Perforationen für einfache Handhabung und zur Minimierung von Abfall.
  • Mehrzweck-Wartungssorptionsmittel, das auf fünf verschiedene Arten verwendet werden kann: als Unterlage zum Auffangen von Leckagen und Tropfen an Maschinen, als Reinigungstuch für Maschinen oder Maschinenteile, als Pad zum Aufsaugen kleinerer Flüssigkeitsmengen, als Rolle zur Sicherung von Gehwegen, als Kissen unter anhaltenden Tropfstellen.
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 48,871 gal.
Kapazität (metrisch) 185 L
Typ Absorptionsrolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Universalsorbens
Länge (angloamerikanisch) 150.919 ft.
Länge (metrisch) 46 m
Breite (angloamerikanisch) 29,921 in.
Breite (metrisch) 76 cm
Alternate Part Number HT777-E
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.