Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel MAKE-A-BERM-Abschnitt
Artikelnummer. 30533335
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
4.57 m x 14 cm x 5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
30533335 4.57 m x 14 cm x 5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533335 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813981
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das strapazierfähige Vinylmaterial ist beständig gegen Öle, Kühlmittel und die meisten Chemikalien. Die biegsame Konstruktion springt in ihre ursprüngliche Form zurück, selbst wenn man mit einem Gabelstapler darüberfährt. Einfach zu installieren und benutzerfreundlich. Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit. Es ist nicht nötig, teure Betonbordsteine zu bauen oder Metallbarrieren zu installieren.
SB-MAB-WALL ist eine 4,5 m lange Auffangwanne aus strapazierfähigem Vinyl, die zur Eindämmung von auslaufgefährdeten Geräten und/oder zum Schutz stark frequentierter Gehwege eingesetzt wird.
  • Das strapazierfähige Vinylmaterial ist beständig gegen Öle, Kühlmittel und die meisten Chemikalien.
  • Biegsame Konstruktion (mit Schaumstoff gefüllt) - springt in seine ursprüngliche Form zurück, selbst wenn man mit einem Gabelstapler darüberfährt.
  • Einfach zu installieren und benutzerfreundlich.
  • Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit.
  • Der Verzicht auf den Bau teurer Betonbordsteine oder die Installation von Metallbarrieren spart Kosten.
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Vinyl
Typ Auffangwall-Set
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Behörden, Gesundheitswesen, Fertigung, Schifffahrt, öffentlicher Nahverkehr, Öl und Gas, Pharmazeutika, Prozessindustrie, Lagerhaltung und Logistik
Modell Eindämmung von Verschmutzungen
Abmessungen (L x B x H) 4.57 m x 14 cm x 5 cm
Länge (angloamerikanisch) 14.993 ft.
Länge (metrisch) 4.57 m
Breite (angloamerikanisch) 5,512 in.
Breite (metrisch) 14 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,969 in.
Höhe (metrisch) 5 cm
Alternate Part Number SB-MAB-WALL