Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel QUICKWIK Universal Granulat 50-Liter-Beutel
Artikelnummer. 30533402 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
7 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533402 7 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533402 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 313469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.88 €
    46.49 € / 1 Stück
    Sparen 4.39 €
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Industrielle Verschmutzungen, Leckagen und Tropfen lassen sich mit QUICKWIK beseitigen.™ Universelles Granulat-Absorptionsmittel, mehr als 4-mal so hohe Absorptionsfähigkeit wie Tongranulat und produziert keine Karzinogene oder Staub.
  • Hochwertiges Absorptionsmittel aus 100 % recyceltem Material
  • Absorbiert effektiv Kohlenwasserstoffe, wasserbasierte Flüssigkeiten und die meisten aggressiven Chemikalien.
  • Zertifiziert sicher für die Deponieentsorgung
  • Leicht und einfach zu montieren
  • Einzelne Taschen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7 gal.
Typ Universalsorbens
Format Granulat Absorptionsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Nicht scheuernd
Größe 33.00 (W) x 58.00 (H) x 15.00 cm (D)
Breite (angloamerikanisch) 12,99 in.
Breite (metrisch) 33 cm
Höhe (angloamerikanisch) 22,83 in.
Höhe (metrisch) 58 cm
Alternate Part Number QW-20-1