Learn More
Brady™ SPC™ Auffangwanne für Absorptionsmittel QuickBerm Starre Verriegelung
Artikelnummer. 30533399 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch) Wanne:
662 L
890 mL
2820 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Wanne Packungsgröße
30533399 2820 L 1 Stück
30533386 662 L 1 Stück
30533325 890 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533399 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 198533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2391.90 €
    2215.57 € / 1 Stück
    Sparen 176.33 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrem widerstandsfähig Rigid-Lock QuickBerm bietet sofortige, sichere Einsatzbereitschaft und Schutz vor Leckagen. Die integrierten Rigid-Lock-Wandstützen maximieren den nutzbaren Raum innerhalb des Erdwalles und reduzieren die Stolpergefahr am Rand des Erdwalles erheblich.
Extrem widerstandsfähig Rigid-Lock QuickBerm bietet sofortige, sichere Einsatzbereitschaft und Schutz vor Leckagen.
  • Die integrierten Rigid-Lock-Wandstützen maximieren den nutzbaren Raum innerhalb des Erdwalles und reduzieren die Stolpergefahr am Rand des Erdwalles erheblich.
  • Das Hochleistungsmaterial widersteht einer breiten Palette von Chemikalien, darunter Erdöl, Öle, Fette und die meisten Säuren, und bietet eine hohe UV-Beständigkeit – es ist langlebig genug für den Langzeiteinsatz.
Spezifikation
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Wanne 744,965 gal.
Kapazität (metrisch) Wanne 2820 L
Farbe Schwarz
Material PVC-beschichtetes Gewebe
Typ Auffangwall
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Behörden, Gesundheitswesen, Fertigung, Schifffahrt, öffentlicher Nahverkehr, Öl und Gas, Pharmazeutika, Prozessindustrie, Lagerhaltung und Logistik
Modell Eindämmung von Verschmutzungen
Länge (angloamerikanisch) 10.827 ft.
Länge (metrisch) 3.30 m
Breite (angloamerikanisch) 10.827 ft.
Breite (metrisch) 3.30 m
Höhe (angloamerikanisch) 12,008 in.
Höhe (metrisch) 30.50 cm
Alternate Part Number SB-QB-RL33