Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Plus Chemical Boom
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13.00 cm
20,00 cm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
A chemical sorbent boom that is used to absorb and contain chemicals, hazardous liquids as well as oils and water-based fluids.
- Strong, durable outer sleeve keeps the absorbent material intact within the boom.
- Inner rope provides strength when deploying and retrieving the boom.
- Four staple clips at critical stress area add strength and prevent the boom from splitting during retrieval.
- Metal clips and rings allow linking of multiple booms.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gray, Green |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 31.436 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 119 L |
| Typ | Absorbent Boom |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics |
| Modell | Chemical Sorbent |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.843 ft. |
| Länge (metrisch) | 3 m |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5.118 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 13.00 cm |
| Mehr anzeigen |