Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Universal Plus Laborchemikalienrolle
Artikelnummer. 30533388
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10,303 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30533388 10,303 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533388 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322009
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine zweilagige, grüne, mittelschwere, verklebte und doppelt perforierte Chemikaliensorptionsrolle zur Absorption von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten.
  • Einseitiges Spinnvlies sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln
  • Wird nicht durch absorbierte Flüssigkeit beeinträchtigt und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion
  • Die grüne Farbe signalisiert den Arbeitern, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
  • Die grüne Farbe ermöglicht es dem Benutzer außerdem, gefährliche Abfälle zu erkennen und zur Entsorgung zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt.
  • Die Perforation in der Mitte und quer ermöglicht die Verwendung genau der richtigen Materialmenge zur Abfallreduzierung.
  • Perfekt zum Aufnehmen von verschütteten Chemikalien oder zur Verwendung in Laboren
Spezifikation
Farbe Grün
Kapazität (angloamerikanisch) 10,303 gal.
Kapazität (metrisch) 39 L
Typ Absorptionsrolle
Modell Chemikaliensorption
Länge (angloamerikanisch) 75.459 ft.
Länge (metrisch) 23 m
Breite (angloamerikanisch) 14,57 in.
Breite (metrisch) 37 cm
Alternate Part Number UN295-DPS-E-KADDIE