Learn More
Brady™ SPC™ Universelles Nachfüllset für Absorptionsmittel für Auffangwannen
Artikelnummer. 30533350 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
15.850 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533350 15.850 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533350 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 830753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.50 €
    285.19 € / 1 Stück
    Sparen 23.31 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachfüllset für SKA-CART.
  • Nachfüllset für SKA-CART
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 15.850 gal.
Typ Nachfüllset
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Enthält 1 doppelt perforierte Rolle (37 cm x 23 m), 2 Beutel (7,6 x 122 cm), 1 Beutel (7,6 x 366 cm), 6 Kissen (25 x 25 cm), 1 Paar Handschuhe, 1 Schutzbrille und 2 Entsorgungsbeutel
Modell Universalsorbens
Alternate Part Number SKA-CART-RF