Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Xtra Strapazierfähige, saugfähige Einlagen
Artikelnummer. 30533381 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
22,19 gal.
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533381 22,19 gal. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533381 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 €
    134.07 € / 100 Stück
    Sparen 7.93 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
UXT300-E ist ein dreilagiges, graues, mittelschweres, verklebtes und perforiertes Universal-Absorptionskissen, das industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt. Das strapazierfähige Deckmaterial sorgt für zusätzliche Festigkeit und eine längere Nutzungsdauer.
UXT300-E ist ein dreilagiges, graues, mittelschweres, verklebtes und perforiertes Universal-Sorptionsmittelkissen, das industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt.
  • Das strapazierfähige Obermaterial sorgt für zusätzliche Festigkeit und ermöglicht eine längere Nutzungsdauer.
  • Fusselfrei und daher ideal zum Abwischen von Werkzeugen oder Maschinenteilen.
  • Das weiche und biegsame Sorptionsmittel ermöglicht eine einfache Anwendung.
  • Durch die Perforationen können Sie nur das verwenden, was Sie benötigen, um Abfall zu minimieren.
  • Das ideale Sorptionsmittel für industrielle Anwendungen, die Langlebigkeit oder Abriebfestigkeit erfordern.
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 22,19 gal.
Kapazität (metrisch) 84 L
Typ Saugeinlage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Universalsorbens
Länge (angloamerikanisch) 19.69 in.
Länge (metrisch) 50 cm
Breite (angloamerikanisch) 15,74 in.
Breite (metrisch) 40 cm
Alternate Part Number UXT300-E