Description
GP152-PE sind einlagige, graue, mittelschwere, verklebte und perforierte Universal-Sorptionsmittelrollen, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. absorbieren.
- Robustes und langlebiges Produkt mit hochwertiger Oberfläche und weniger Fusselbildung für verbesserte Abriebfestigkeit.
- Ideal zum schnellen Aufwischen großer Flächen bei Verschüttetem, Lecks und Tropfen.
- Geeignet für industrielle Anwendungen, bei denen niedrige Kosten und hohe Absorptionsfähigkeit erforderlich sind.
Specifications
Specifications
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 50,72 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 192 L |
| Typ | Absorptionsrolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Modell | Universalsorbens |
| Länge (angloamerikanisch) | 144.357 ft. |
| Länge (metrisch) | 44 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,89 in. |
| Breite (metrisch) | 48 cm |
| Show More |