Learn More
Brady™ SPC™ GP200-M Absorptionsmittel – Universelle Absorptionskissen
Artikelnummer. 30533345 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
41,739 gal.
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533345 41,739 gal. 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533345 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.20 €
    144.34 € / 200 Stück
    Sparen 1.86 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GP200-M ist ein einlagiges, graues, leichtes, verklebtes und perforiertes Universal-Sorptionsmittelkissen, das industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt. Es absorbiert bis zum 18-Fachen seines Eigengewichts. Dank der MAXX-Technologie wird weniger Material benötigt, um mehr Flüssigkeit aufzunehmen, sodass Sie weniger für die Entsorgung bezahlen.
GP200-M ist ein einlagiges, graues, leichtes, verklebtes und perforiertes Universal-Sorptionsmittelkissen, das industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt.
  • Kann bis zum 18-Fachen seines Eigengewichts absorbieren.
  • Dank der MAXX-Technologie wird weniger Material benötigt, um mehr Flüssigkeit aufzunehmen, sodass Sie weniger für die Entsorgung bezahlen.
  • Die hochwertige Oberflächenbehandlung bietet eine höhere Abriebfestigkeit und weniger Fusselbildung.
  • Verpackt in einem Karton für einfache Handhabung und Lagerung.
  • Ideal für industrielle Anwendungen, bei denen niedrige Kosten und hohe Absorptionsfähigkeit erforderlich sind.
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 41,739 gal.
Kapazität (metrisch) 158 L
Typ Saugeinlage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Universalsorbens
Länge (angloamerikanisch) 19.69 in.
Länge (metrisch) 50 cm
Breite (angloamerikanisch) 15,74 in.
Breite (metrisch) 40 cm
Alternate Part Number GP200-M