Learn More
Brady™ SPC™ MRO30-PE Absorptionsmittel MRO Plus Perforierte Absorptionsrolle
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
MRO30-PE ist eine 2-lagige, graue, schwere, verklebte und perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. absorbiert.
- Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
- Perforiert für einfachere Handhabung und zur Abfallminimierung.
- Ein hochwertiges Universalsorptionsmittel für Anwendungen, bei denen eine Kombination aus guter Absorptionsfähigkeit und erhöhter Festigkeit erforderlich ist.
- Die ideale Lösung zum Auffangen von Sprühnebel, der von Maschinen erzeugt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 48,871 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 185 L |
| Typ | Absorptionsrolle |
| Modell | Universalsorbens |
| Länge (angloamerikanisch) | 150.919 ft. |
| Länge (metrisch) | 46 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 29,921 in. |
| Breite (metrisch) | 76 cm |
| Alternate Part Number | MRO30-PE |