Beschreibung
- Steckkopfanschluss
- Speermembran
- Aus A-Glas.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | 3x Keramikmembran |
| Material | A-Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Membran | Kugel |
| Modell | L 6880 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Länge (metrisch) | 70/50 mm |
| Mehr anzeigen |