Learn More
Hellma™ Standard-Mikro-Küvetten aus optischem Spezialglas
Artikelnummer. 11756284
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14,000 μl
17500 μL
7000 μl
Schichtdicke:
20 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11756284
Marke: Hellma™ 60304010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ 6030-OG-Makroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT DESAG™, einem farblosen, hochtransparenten Kronglas in Form gezogener Glasscheiben mit feuerpolierter Oberfläche.
  • Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
  • Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 14,000 μl
Material Spezielles optisches Glas
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Schichtdicke 40 mm
Wavelength Range 360 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Form Rechteckig