Learn More
Hellma™ Standard-Mikro-Küvetten aus optischem Spezialglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14,000 μl
17500 μL
7000 μl
Schichtdicke:
20 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
- Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 7000 μl |
| Material | Spezielles optisches Glas |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
| Schichtdicke | 20 mm |
| Wavelength Range | 360 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Photometrie und kolorimetrische Messungen |
| Form | Rechteck |