missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Fieberthermometer, classic, CE, Glas, quecksilber- frei, (Galistan), oval, blaue Kapillare, 35°-42°C
Klassisches Flüssigkeitsthermometer aus Glas. Karl Hecht™ Spezialthermometer kann desinfiziert werden und verwendet eine ungiftige, umweltfreundliche Messflüssigkeit.
Marke: Karl Hecht™ 43310010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kann vollständig desinfiziert werden (die Temperatur der Reinigungslösung/des Desinfektionsmittels darf 42 °C nicht überschreiten).
- Ungiftige Messflüssigkeit, Galinstan™ (eutektische Legierung aus Gallium, Indium und Zinn).
- Umweltfreundlich: kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Toleranz: ± 0.1 °C.
Spezifikation
Glas | |
Galinstan™ (eutektische Legierung aus Gallium, Indium und Zinn). |