Learn More
Gestigkeit Harry™ Sandbadfüllung, feuergetrockneter Quarzsand, Körnung 0,1-0,4 mm, VE 4 kg
Artikelnummer. 10290002
Click to view available options
Menge:
2 kg
Packungsgröße:
4 Kilogramm
Artikelnummer. 10290002
Marke: Gestigkeit Harry™ QS4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Universalbädern für Sand oder Öl.
  • Wird in Mengen von 2 kg geliefert
  • Ermöglicht gleichmäßige Erwärmung
Spezifikation
Beschreibung Spezieller Sand für Sandbad
Menge 2 kg