Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger für Mikroskopie aus Natron-Kalk-Glas
Beschreibung
- Gut benetzbare Mikroskop-Objektträger
- Hergestellt aus Natronkalkglas der dritten hydrolytischen Klasse
- Gemäß DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für In-vitro-Diagnostika (IVD) gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichnung, empfohlenem Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer für umfassende Informationen und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2250 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Edges | Schnitt |
| Frosted | Nicht mattiert |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Mehr anzeigen |