Learn More
asecos™ Spezielle Sorptionsmittelmatte
Artikelnummer. 17846396 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
6,4 kg
7,3 kg
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
17846396 7,3 kg 200 Stück
17816396 6,4 kg 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17846396 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 9918
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die Spezialsorptionsmatte eignet sich ideal zur sicheren Absorption von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl.
  • Sehr hohe Haltbarkeit
  • Geeignet für intensive und dauerhafte Nutzung
  • Dicht gewebte Fasern, hohe Abriebfestigkeit und fusselfreie Oberfläche
  • Hervorragende Absorptionsleistung
  • Hohe Absorptionskapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Licht für kleinere Leckagen und Prävention
  • Schwer für größere Leckagen oder zum Aufsaugen von Pfützen
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Strapazierfähiges Gewebe
Typ Chemikalien bindende Tücher
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 400.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,75 in.
Breite (metrisch) 400.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 16.09 lb.
Gewicht (metrisch) 7,3 kg