Learn More
OHAUS™ Spezialring, offen
Artikelnummer. 15722399 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
102 x 102 mm-Plattform
127 x 127 mm-Plattform
76 x 76 mm-Plattform
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15722399 127 x 127 mm-Plattform 1 Stück
15702399 76 x 76 mm-Plattform 1 Stück
15712399 102 x 102 mm-Plattform 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15722399 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30392348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 €
    112.01 € / 1 Stück
    Sparen 3.99 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Offener OHAUS™ Spezial-Ring zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
  • Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Offener Ring
Material PVC
Beschreibung Klammer, offener Spezialring, CLS-OPENRPL
Durchmesser (metrisch) 11 mm
Länge (angloamerikanisch) 16,81 in.
Länge (angloamerikanisch) Arm 12,000 in.
Länge (metrisch) 427,00 mm
Länge (metrisch) Arm 305 mm
Größe 127 x 127 mm-Plattform