Learn More
Brannan Specific Gravity Hydrometer M.50 Series
Artikelnummer. 17235684
Ansicht ändern
Click to view available options
Vorschaltgerätetyp:
Stahlschrot
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vorschaltgerätetyp
17235684 Stahlschrot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17235684 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 10/921/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.26 €
    14.84 € / 1 Stück
    Sparen 10.42 €
    41% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
The Specific Gravity Hydrometer 60/60°F scale compares the relative density of a given liquid with that of water at 60°F (15.6°C)
  • The instrument listed is similar to hydrometers included in ISO 650 and in the 1960 issue of British Standard 718
  • Series M50
  • Made from soda glass
  • Range 0.85/0.90°SG
  • Adjusted at 60°F
  • 270 mm long
  • Divisions 0.001°
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Spezifikation
Menge 1
Typ Specific Gravity Hydrometer
Schritten 0.001°
Länge (metrisch) 27 cm
Enthält Schutzrohr aus Kunststoff
Kalibrierpunkte Adjusted at 60°F
Material Soda Glass
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot