Learn More
Brannan™ Aräometer zur Messung der relativen Dichte
Artikelnummer. 12801478
Change view
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,6 bis 0,65 g/ml
0,95 bis 1 g/ml
1 bis 1,05 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Baumé-Bereich unitSize
12801478 0,6 bis 0,65 g/ml 1 Stück
12881478 1 bis 1,05 g/ml 1 Stück
12871478 0,95 bis 1 g/ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12801478
Marke: Brannan™ 10/450/0
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.600 bis 0.650 g/ml
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis0.650 g/ml
Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 270 mm
Inhalt und Lagerung 15 °C
Baumé-Bereich 0,6 bis 0,65 g/ml