Learn More
Brannan™ Aräometer zur Messung der relativen Dichte
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,6 bis 0,65 g/ml
0,95 bis 1 g/ml
1 bis 1,05 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis0.650 g/ml
Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
| Schritten | 0,001 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | UKAS |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Dichte (metrisch) | 0.95 to 1.00 g/mL |
| Inhalt und Lagerung | 15 °C |
| Material | Soda Glass |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 0,95 bis 1 g/ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido