Learn More
Kartell™ X360 FEACES CONTAINER ML60 .
Einfaches Sammeln und Transportieren von Stuhlproben. Der Kartell™ Fäkalienbehälter enthält einen Löffel, der bei der Handhabung der Probe hilfreich ist.
Marke:  Kartell™ 0259500
Artikelnummer. 10031081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 €
    119.40 € / 360 Stück
    Sparen 15.60 €
    11% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzipiert für das Sammeln und Transportieren von Stuhlproben
  • Aus transparentem PS mit PP-Stopfen
  • Enthält einen kleinen Löffel zur Erleichterung der Probenhandhabung
  • Steril
  • CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert