Learn More
Epredia™ Probenklammern und Zubehör
Artikelnummer. 12073119 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Einsatz für runde Proben
Folienklemme
Minimax Universalklemme
Probentisch, 30 mm
Standard-Probenklemme
Universalprobenhalter
V-Distanzstück
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12073119 Standard-Probenklemme 1 Stück
15699028 Standard-Probenklemme 1 Stück
12003129 Folienklemme 1 Stück
12023129 Universalprobenhalter -
12033129 Einsatz für runde Proben 1 Stück
12053129 Einsatz für runde Proben 1 Stück
12043139 Einsatz für runde Proben 1 Stück
12053139 V-Distanzstück 1 Stück
12063139 Probentisch, 30 mm 1 Stück
12027219 Einsatz für runde Proben 1 Stück
12017239 Minimax Universalklemme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12073119 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 715010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 €
    545.12 € / 1 Stück
    Sparen 519.88 €
    48% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Holen Sie das Beste aus Ihrem Epredia™ Mikrotom mit dieser Epredia™ Probenklammer und diesem Zubehör heraus.
Segmentbogen
  • Für universelle um 360° drehbare Probenhalter mit standardgenauer Ausrichtung von ±30°
  • Auch geeignet für eine Probenausrichtung in der X- und Y-Achse
  • Einstellungen über Antriebsmechanismus
Universalprobenhalter
  • Für flache und runde Proben bis 8 mm unter Verwendung des Segmentbogens
Standard-Probenklemme
  • Mit fester Oberbacke für höchste Stabilität, Ausrichtung auf X- und Y-Achsen und Drehung zur genauen Positionierung
  • Maximale Probengröße: 55 × 50mm
  • Das Silbermodell ist für neuere Modelle HM 325, HM 355S und HM 340E mit Seriennummern über 34000 geeignet
Einsatz für runde Proben
  • Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
  • Das federbelastete Tandemsystem ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Probe ohne Kippen oder Zusammendrücken
  • Optimale Stabilität
  • Einfache Entnahme der Rundprobe
  • Bei Arbeiten mit runden Probenklammern muss die Standard-Probenklemme mit einer Backenleuchte ausgerüstet sein (Kat. Nr. 546080)
Backenleuchte zur Gewichtsreduzierung mit Einsätzen für Rundproben
  • V-Einsatz für Standard-Probenklammern zur Unterstützung bei der Rundproben-Befestigung
  • V-Distanzstück für Standard-Probenklammern
  • Objekttische für Standard-Probenklemme mit V-Einsatz
  • Universelle Kassettenklemme mit Klemmbacken zum Einsetzen in Standard-Probenklemme für Mikrotome
    Folienklemme
    • Zum Einspannen in die Standard-Probenklemme
    • Federbelastete Backen halten das Präparat in Position
    • Ein Ausgleichsschlitz in der Backe sorgt für ein perfektes Einspannen der Proben und konstante Schnittdicken
    • Ausrichtung auf der Z-Achse
    • Der Zwischenring gewährleistet die Ausrichtung in der X/Y-Nullstellung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Produkttyp Standard-Probenklemme
    Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia Mikrotome