Learn More
Bollé Safety Schutzbrille Viper
Click to view available options
Linsenbeschichtung: Kratzfest
Beschreibung
- Rauchfarben.
- Verstellbare Bügel.
- Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
- Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei45 m/s (Maximalschutz für Brillen).
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Rahmenschutz vor all alltäglichen Risiken wie das Fallenlassen der Schutzbrille auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Produkttyp | Schutzbrille Viper |
Enthält | Verstellbares Band |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Art des Seitenschilds | Verstellbar |
Gewicht (metrisch) | 27 g |