Learn More
Spectinomycin-Sulfat-Tetrahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Spectinomycin sulfate tetrahydrate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1 |
| Formelmasse | 448.4433 |