Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Chrom™ Säulen für wässrige Lösungsmittel
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
300 mm
600 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
50 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit Standardpuffern |
| Menge | 1 Each |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Typ | Wässrige Säule |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Polypropylen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |